Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY75 / DEC-205 / CD205, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038853.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 17076 |
Nombre | LY75 / DEC-205 / CD205 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16052490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16002490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16032490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16042490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16022490
|
enQuireBio™
QP6325-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_038853.2 | |
LY75 / DEC-205 / CD205 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17076 | |
Research Use Only | |
Ly75 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SESSGNDPFT IVHENTGKCI QPLSDWVVAQ DCSGTNNMLW KWVSQHRLFH LESQKCLGLD ITKATDNLRM FSCDSTVMLW WKCEHHSLYT AAQYRLALKD GYAVANTNTS DVWKKGGSEE NLCAQPYHEI YTRDGNSYGR PCEFPFLIGE TWYHDCIHDE DHSGPWCATT LSYEYDQKWG ICLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein