Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Código de producto. 16002490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002490 100 μg 100 microgramos
16012490 10 μg 10 microgramos
16052490 50 μg 50 microgramos
16032490 200 μg 200 microgramos
16042490 500 μg 500 microgramos
16022490 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002490
Marca: enQuireBio™ QP6325ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY75 / DEC-205 / CD205, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038853.2
ID de gen (Entrez) 17076
Nombre LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ly75
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SESSGNDPFT IVHENTGKCI QPLSDWVVAQ DCSGTNNMLW KWVSQHRLFH LESQKCLGLD ITKATDNLRM FSCDSTVMLW WKCEHHSLYT AAQYRLALKD GYAVANTNTS DVWKKGGSEE NLCAQPYHEI YTRDGNSYGR PCEFPFLIGE TWYHDCIHDE DHSGPWCATT LSYEYDQKWG ICLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.