Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Código de producto. 16042490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16042490 500 μg 500 microgramos
16012490 10 μg 10 microgramos
16052490 50 μg 50 microgramos
16002490 100 μg 100 microgramos
16032490 200 μg 200 microgramos
16022490 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16042490 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6325ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY75 / DEC-205 / CD205, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038853.2
ID de gen (Entrez) 17076
Nombre LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ly75
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SESSGNDPFT IVHENTGKCI QPLSDWVVAQ DCSGTNNMLW KWVSQHRLFH LESQKCLGLD ITKATDNLRM FSCDSTVMLW WKCEHHSLYT AAQYRLALKD GYAVANTNTS DVWKKGGSEE NLCAQPYHEI YTRDGNSYGR PCEFPFLIGE TWYHDCIHDE DHSGPWCATT LSYEYDQKWG ICLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.