Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KLK-8 / Kallikrein-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001311327.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 259277 |
Nombre | KLK-8 / Kallikrein-8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16078761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16028761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16058761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16068761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16048761
|
enQuireBio™
QP9804-ye-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001311327.1 | |
KLK-8 / Kallikrein-8 Protein | |
Not determined. | |
Full. Length. of. Mature. Protein. | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
259277 | |
Research Use Only | |
Klk8 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ILEGRECIPH SQPWQAALFQ GERLICGGVL VGDRWVLTAA HCKKQKYSVR LGDHSLQSRD QPEQEIQVAQ SIQHPCYNNS NPEDHSHDIM LIRLQNSANL GDKVKPVQLA NLCPKVGQKC IISGWGTVTS PQENFPNTLN CAEVKIYSQN KCERAYPGKI TEGMVCAGSS NGADTCQGDS GGPLVCDGML QGITSWGSDP CGKPEKPGVY TKICRYTTWI KKTMDNRD | |
Greater than 94.7% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein