Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein Código de producto.: 16038761
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein
Código de producto. 16038761
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16038761
Marca: enQuireBio™ QP9804ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KLK-8 / Kallikrein-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001311327.1
ID de gen (Entrez) 259277
Nombre KLK-8 / Kallikrein-8 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Klk8
Longitud de la proteína Full. Length. of. Mature. Protein. 
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ILEGRECIPH SQPWQAALFQ GERLICGGVL VGDRWVLTAA HCKKQKYSVR LGDHSLQSRD QPEQEIQVAQ SIQHPCYNNS NPEDHSHDIM LIRLQNSANL GDKVKPVQLA NLCPKVGQKC IISGWGTVTS PQENFPNTLN CAEVKIYSQN KCERAYPGKI TEGMVCAGSS NGADTCQGDS GGPLVCDGML QGITSWGSDP CGKPEKPGVY TKICRYTTWI KKTMDNRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 94.7% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein >