Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse KLK-8 / Kallikrein-8 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001311327.1 |
| ID de gen (Entrez) | 259277 |
| Nombre | KLK-8 / Kallikrein-8 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Klk8 |
| Longitud de la proteína | Full. Length. of. Mature. Protein. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |