missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034708.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16412 |
Nombre | ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16041860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16081860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16031860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16061860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16071860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16051860
|
enQuireBio™
QP6241-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_034708.1 | |
ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16412 | |
Research Use Only | |
Itgb1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QTDKNRCLKA NAKSCGECIQ AGPNCGWCTN TTFLQEGMPT SARCDDLEAL KKKGCQPSDI ENPRGSQTIK KNKNVTNRSK GMAEKLRPED ITQIQPQQLL LKLRSGEPQK FTLKFKRAED YPIDLYYLMD LSYSMKDDLE NVKSLGTDLM NEMRRITSDF RIGFGSFVEK TVMPYISTTP AKLRNPCTSE QNCTSPFSYK NVLSLTDRGE FFNELVGQQR ISGNLDSPEG GFDAIMQVAV CGSLIGWRNV TRLLVFSTDA GFHFAGDGKL GGIVLPNDGQ CHLENNVYTM SHYYDYPSIA HLVQKLSENN IQTIFAVTEE FQPVYKELKN LIPKSAVGTL SGNSSNVIQL IIDAYNSLSS EVILENSKLP DGVTINYKSY CKNGVNGTGE NGRKCSNISI GDEVQFEISI TANKCPNKES ETIKIKPLGF TEEVEVVLQF ICKCNCQSHG IPASPKCHEG NGTFECGACR CNEGRVGRHC ECSTDEVNSE DMDAYCRKEN SSEICSNNGE CVCGQCVCRK RDNTNEIYSG KFCECDNFNC DRSNGLICGG NGVCRCRVCE CYPNYTGSAC DCSLDTGPCL ASNGQICNGR GICECGACKC TDPKFQGPTC ETCQTCLGVC AEHKECVQCR AFNKGEKKDT CAQECSHFNL TKVESREKLP QPVQVDPVTH CKEKDIDDCW FYFTYSVNGN NEAIVHVVET PDCPTGPD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein