Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_034708.1 |
| ID de gen (Entrez) | 16412 |
| Nombre | ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Itgb1 |
| Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |