missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein

Código de producto. 16071860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16071860 500 μg 500 microgramos
16041860 10 μg 10 microgramos
16081860 50 μg 50 microgramos
16031860 100 μg 100 microgramos
16061860 200 μg 200 microgramos
16051860 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16071860

Marca: enQuireBio™ QP6241ec500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_034708.1
ID de gen (Entrez) 16412
Nombre ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Itgb1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QTDKNRCLKA NAKSCGECIQ AGPNCGWCTN TTFLQEGMPT SARCDDLEAL KKKGCQPSDI ENPRGSQTIK KNKNVTNRSK GMAEKLRPED ITQIQPQQLL LKLRSGEPQK FTLKFKRAED YPIDLYYLMD LSYSMKDDLE NVKSLGTDLM NEMRRITSDF RIGFGSFVEK TVMPYISTTP AKLRNPCTSE QNCTSPFSYK NVLSLTDRGE FFNELVGQQR ISGNLDSPEG GFDAIMQVAV CGSLIGWRNV TRLLVFSTDA GFHFAGDGKL GGIVLPNDGQ CHLENNVYTM SHYYDYPSIA HLVQKLSENN IQTIFAVTEE FQPVYKELKN LIPKSAVGTL SGNSSNVIQL IIDAYNSLSS EVILENSKLP DGVTINYKSY CKNGVNGTGE NGRKCSNISI GDEVQFEISI TANKCPNKES ETIKIKPLGF TEEVEVVLQF ICKCNCQSHG IPASPKCHEG NGTFECGACR CNEGRVGRHC ECSTDEVNSE DMDAYCRKEN SSEICSNNGE CVCGQCVCRK RDNTNEIYSG KFCECDNFNC DRSNGLICGG NGVCRCRVCE CYPNYTGSAC DCSLDTGPCL ASNGQICNGR GICECGACKC TDPKFQGPTC ETCQTCLGVC AEHKECVQCR AFNKGEKKDT CAQECSHFNL TKVESREKLP QPVQVDPVTH CKEKDIDDCW FYFTYSVNGN NEAIVHVVET PDCPTGPD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.