missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001288740.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 15900 |
Nombre | Interferon regulatory factor 8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001810
|
enQuireBio™
QP6235-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041810
|
enQuireBio™
QP6235-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091800
|
enQuireBio™
QP6235-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021810
|
enQuireBio™
QP6235-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031810
|
enQuireBio™
QP6235-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011810
|
enQuireBio™
QP6235-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001288740.1 | |
Interferon regulatory factor 8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
15900 | |
Research Use Only | |
Irf8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDRNGGRRL RQWLIEQIDS SMYPGLIWEN DEKTMFRIPW KHAGKQDYNQ EVDASIFKAW AVFKGKFKEG DKAEPATWKT RLRCALNKSP DFEEVTDRSQ LDISEPYKVY RIVPEEEQKC KLGVAPAGCM SEVPEMECGR SEIEELIKEP SVDEYMGMTK RSPSPPEACR SQILPDWWVQ QPSAGLPLVT GYAAYDTHHS AFSQMVISFY YGGKLVGQAT TTCLEGCRLS LSQPGLPKLY GPDGLEPVCF PTADTIPSER QRQVTRKLFG HLERGVLLHS NRKGVFVKRL CQGRVFCSGN AVVCKGRPNK LERDEVVQVF DTNQFIRELQ QFYATQSRLP DSRVVLCFGE EFPDTVPLRS KLILVQVEQL YARQLVEEAG KSCGAGSLMP ALEEPQPDQA FRMFPDICTS HQRPFFRENQ QITV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein