Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001288740.1 |
| ID de gen (Entrez) | 15900 |
| Nombre | Interferon regulatory factor 8 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Irf8 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido