missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein Código de producto.: 16021810

enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein

Código de producto. 16021810
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16021810

Marca: enQuireBio™ QP6235ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon regulatory factor 8, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001288740.1
ID de gen (Entrez) 15900
Nombre Interferon regulatory factor 8 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Irf8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCDRNGGRRL RQWLIEQIDS SMYPGLIWEN DEKTMFRIPW KHAGKQDYNQ EVDASIFKAW AVFKGKFKEG DKAEPATWKT RLRCALNKSP DFEEVTDRSQ LDISEPYKVY RIVPEEEQKC KLGVAPAGCM SEVPEMECGR SEIEELIKEP SVDEYMGMTK RSPSPPEACR SQILPDWWVQ QPSAGLPLVT GYAAYDTHHS AFSQMVISFY YGGKLVGQAT TTCLEGCRLS LSQPGLPKLY GPDGLEPVCF PTADTIPSER QRQVTRKLFG HLERGVLLHS NRKGVFVKRL CQGRVFCSGN AVVCKGRPNK LERDEVVQVF DTNQFIRELQ QFYATQSRLP DSRVVLCFGE EFPDTVPLRS KLILVQVEQL YARQLVEEAG KSCGAGSLMP ALEEPQPDQA FRMFPDICTS HQRPFFRENQ QITV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon regulatory factor 8 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado