Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Insulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Insulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032412.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16333 |
Nombre | Insulin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048531
|
enQuireBio™
QP9628-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_032412.3 | |
Insulin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full. Length. of. Mature. Protein. | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16333 | |
Research Use Only | |
Ins1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FVKQHLCGPH LVEALYLVCG ERGFFYTPKS RREVEDPQVE QLELGGSPGD LQTLALEVAR QKRGIVDQCC TSICSLYQLE NYCN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |