Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Insulin-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_032412.3 |
| ID de gen (Entrez) | 16333 |
| Nombre | Insulin-1 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Ins1 |
| Longitud de la proteína | Full. Length. of. Mature. Protein. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |