Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Insulin-1 Protein
Código de producto. 16028531
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028531
Marca: enQuireBio™ QP9628ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Insulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032412.3
ID de gen (Entrez) 16333
Nombre Insulin-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ins1
Longitud de la proteína Full. Length. of. Mature. Protein. 
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia FVKQHLCGPH LVEALYLVCG ERGFFYTPKS RREVEDPQVE QLELGGSPGD LQTLALEVAR QKRGIVDQCC TSICSLYQLE NYCN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.