Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Insulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Insulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9628-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_032412.3
Insulin-1 Protein
Research Use Only
Ins1
Recombinant Protein
Yeast
FVKQHLCGPH LVEALYLVCG ERGFFYTPKS RREVEDPQVE QLELGGSPGD LQTLALEVAR QKRGIVDQCC TSICSLYQLE NYCN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
16333
200 μg
Not determined.
Full. Length. of. Mature. Protein. 
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Insulin-1 Protein > 200μg