missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Galectin-3 Protein
A New and Improved rm Galectin-3 is Now Available! It is expressed in mammalian cells with a lower endotoxin spec.
453.00€ - 5665.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034835 |
---|---|
Caracterización | Bioactivity |
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
ID de gen (Entrez) | 3958 |
Peso molecular | M.W. (theoretical): 27.3 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18717448
|
R&D Systems™
1197-GA-01M |
1 mg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, EDTA and DTT with BSA as a carrier protein. |
5665.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18795588
|
R&D Systems™
1197-GA-01M/CF |
1 mg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, EDTA and DTT. |
5665.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18765926
|
R&D Systems™
1197-GA-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, EDTA and DTT. |
453.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. Hadari, Y.R. et al. (2000) J. Cell Sci. 113:2385. The ED50 for this effect is 5-20 μg/mL.Especificaciones
NP_034835 | |
Bioactivity | |
M.W. (theoretical): 27.3 kDa | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. | |
AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3 | |
Recombinant Protein | |
Mouse | |
Galectin-3 |
Bioactivity | |
3958 | |
E. coli-derived mouse Galectin-3 protein Ala2-Ile264 | |
<1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. | |
Lgals3 | |
Unconjugated | |
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse Galectin-3 Protein