Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Galectin-3 Protein
Código de producto. 18717448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18717448 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 1 miligramo
18795588 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT. 1 miligramo
18765926 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT. 50 microgramos
3 options
Código de producto. 18717448
Marca: R&D Systems™ 1197GA01M
A New and Improved rm Galectin-3 is Now Available! It is expressed in mammalian cells with a lower endotoxin spec.
Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. Hadari, Y.R. et al. (2000) J. Cell Sci. 113:2385. The ED50 for this effect is 5-20 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_034835
Caracterización Bioactivity
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 3958
Peso molecular M.W. (theoretical): 27.3 kDa
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli-derived mouse Galectin-3 protein Ala2-Ile264
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolo de gen Lgals3
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in sterile PBS containing (at least 0.1% human or bovine serum albumin.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Galectin-3