missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Galectin-3 Protein

Código de producto. 18765926
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18765926

Marca: R&D Systems™ 1197GA050/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A New and Improved rm Galectin-3 is Now Available! It is expressed in mammalian cells with a lower endotoxin spec.

Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. Hadari, Y.R. et al. (2000) J. Cell Sci. 113:2385. The ED50 for this effect is 5-20 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_034835
Caracterización Bioactivity
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT.
ID de gen (Entrez) 3958
Peso molecular M.W. (theoretical): 27.3 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived mouse Galectin-3 protein Ala2-Ile264
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolo de gen Lgals3
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 250 μg/mL in sterile PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Galectin-3
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado