Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
2710.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033166.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20310 |
Nombre | CXCL2 / MIP-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906239
|
enQuireBio™
QP5489-500ug |
500 μg |
2710.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15996229
|
enQuireBio™
QP5489-1mg |
1 mg |
4410.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_033166.1 | |
CXCL2 / MIP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
20310 | |
Research Use Only | |
CXCL2 | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein