Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5489-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996229
  • 4410.00€ / 1 miligramo
Especificaciones
NP_033166.1
CXCL2 / MIP-2 Protein
Research Use Only
CXCL2
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
20310
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein > 1mg