missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein Código de producto.: 15906239

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein

Código de producto. 15906239
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15906239

Marca: enQuireBio™ QP5489500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_033166.1
ID de gen (Entrez) 20310
Nombre CXCL2 / MIP-2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen CXCL2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado