Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
395.00€ - 513.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 15945 |
---|---|
Peso molecular | 8.8 kDa |
Nombre | CXCL10/IP-10/CRG-2 |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18328397
|
R&D Systems™
466-CR-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
513.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18399417
|
R&D Systems™
466-CR-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
395.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18355557
|
R&D Systems™
466-CR-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
513.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein is derived from E. coli.Especificaciones
15945 | |
CXCL10/IP-10/CRG-2 | |
Recombinant |
8.8 kDa | |
Unconjugated |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein