Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein
Código de producto. 18355557
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 18355557
Marca: R&D Systems™ 466CR050/CF
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
ID de gen (Entrez) 15945
Peso molecular 8.8 kDa
Nombre CXCL10/IP-10/CRG-2
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 protein Ile22-Pro98,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.