Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein is derived from E. coli.
Especificaciones
Especificaciones
Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. |
ID de gen (Entrez) | 15945 |
Peso molecular | 8.8 kDa |
Nombre | CXCL10/IP-10/CRG-2 |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | E. coli-derived mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 protein Ile22-Pro98,with an N-terminal Met |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Grado de pureza o calidad | >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido