Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adamts5, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035912.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23794 |
Nombre | Adamts5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16053411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16003411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-100ug |
100 μg |
1235.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16033411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16043411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16023411
|
enQuireBio™
QP8228-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_035912.2 | |
Adamts5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23794 | |
Research Use Only | |
Adamts5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SISRARQVEL LLVADSSMAR MYGRGLQHYL LTLASIANRL YSHASIENHI RLAVVKVVVL TDKDTSLEVS KNAATTLKNF CKWQHQHNQL GDDHEEHYDA AILFTREDLC GHHSCDTLGM ADVGTICSPE RSCAVIEDDG LHAAFTVAHE IGHLLGLSHD DSKFCEENFG TTEDKRLMSS ILTSIDASKP WSKCTSATIT EFLDDGHGNC LLDLPRKQIL GPEELPGQTY DATQQCNLTF GPEYSVCPGM DVCARLWCAV VRQGQMVCLT KKLPAVEGTP CGKGRVCLQG KCVDKTKKKY YSTSSHGNWG SWGPWGQCSR SCGGGVQFAY RHCNNPAPRN SGRYCTGKRA IYRSCSVTPC PPNGKSFRHE QCEAKNGYQS DAKGVKTFVE WVPKYAGVLP ADVCKLTCRA KGTGYYVVFS PKVTDGTECR PYSNSVCVRG RCVRTGCDGI IGSKLQYDKC GVCGGDNSSC TKIIGTFNKK SKGYTDVVRI PEGATHIKVR QFKAKDQTRF TAYLALKKKT GEYLINGKYM ISTSETIIDI NGTVMNYSGW SHRDDFLHGM GYSATKEILI VQILATDPTK ALDVRYSFFV PKKTTQKVNS VISHGSNKVG PHSTQLQWVT GPWLACSRTC DTGWHTRTVQ CQDGNRKLAK GCLLSQRPSA FKQCLLKKC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein