Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein Código de producto.: 16043411
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein
Código de producto. 16043411
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16043411
Marca: enQuireBio™ QP8228ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adamts5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035912.2
ID de gen (Entrez) 23794
Nombre Adamts5 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Adamts5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SISRARQVEL LLVADSSMAR MYGRGLQHYL LTLASIANRL YSHASIENHI RLAVVKVVVL TDKDTSLEVS KNAATTLKNF CKWQHQHNQL GDDHEEHYDA AILFTREDLC GHHSCDTLGM ADVGTICSPE RSCAVIEDDG LHAAFTVAHE IGHLLGLSHD DSKFCEENFG TTEDKRLMSS ILTSIDASKP WSKCTSATIT EFLDDGHGNC LLDLPRKQIL GPEELPGQTY DATQQCNLTF GPEYSVCPGM DVCARLWCAV VRQGQMVCLT KKLPAVEGTP CGKGRVCLQG KCVDKTKKKY YSTSSHGNWG SWGPWGQCSR SCGGGVQFAY RHCNNPAPRN SGRYCTGKRA IYRSCSVTPC PPNGKSFRHE QCEAKNGYQS DAKGVKTFVE WVPKYAGVLP ADVCKLTCRA KGTGYYVVFS PKVTDGTECR PYSNSVCVRG RCVRTGCDGI IGSKLQYDKC GVCGGDNSSC TKIIGTFNKK SKGYTDVVRI PEGATHIKVR QFKAKDQTRF TAYLALKKKT GEYLINGKYM ISTSETIIDI NGTVMNYSGW SHRDDFLHGM GYSATKEILI VQILATDPTK ALDVRYSFFV PKKTTQKVNS VISHGSNKVG PHSTQLQWVT GPWLACSRTC DTGWHTRTVQ CQDGNRKLAK GCLLSQRPSA FKQCLLKKC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein >