Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adamts5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_035912.2 |
| ID de gen (Entrez) | 23794 |
| Nombre | Adamts5 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Adamts5 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |