missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H7N7 Netherlands Protein
A cDNA sequence encoding the H7N7 Netherlands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza H7N7 Netherlands Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Influenza |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909358
|
enQuireBio™
QP12095-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15999348
|
enQuireBio™
QP12095-10ug |
10 μg |
314.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989348
|
enQuireBio™
QP12095-100ug |
100 μg |
2835.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Influenza H7N7 Netherlands Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The Recombinant H7N7 A/Netherlands/219/03 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7 and 150mM NaCl. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Influenza H7N7 Netherlands Protein