missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza H7N7 Netherlands Protein

Código de producto. 15909358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15909358 2 μg 2 microgramos
15999348 10 μg 10 microgramos
15989348 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15909358

Marca: enQuireBio™ QP120952ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the H7N7 Netherlands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Influenza H7N7 Netherlands Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Recombinant H7N7 A/Netherlands/219/03 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7 and 150mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.