Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza H7N7 Netherlands Protein
Código de producto. 15999348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15999348 10 μg 10 microgramos
15909358 2 μg 2 microgramos
15989348 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15999348
Marca: enQuireBio™ QP1209510ug
A cDNA sequence encoding the H7N7 Netherlands was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Influenza H7N7 Netherlands Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Recombinant H7N7 A/Netherlands/219/03 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7 and 150mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.