missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
347.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4916 |
---|---|
Peso molecular | 72 kDa (monomer) |
Nombre | TrkC Fc Chimera |
Cantidad | 50 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TrkC protein, (N-terminus) Human TrkC (Cys32-Asp428) Accession &Num; Q96CY4 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) 6-His tag (C-terminus) |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18157580
|
R&D Systems™
373-TC-050 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
347.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18320368
|
R&D Systems™
373-TC-050/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
347.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
4916 | |
TrkC Fc Chimera | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TrkC protein, (N-terminus) Human TrkC (Cys32-Asp428) Accession &Num; Q96CY4 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) 6-His tag (C-terminus) | |
Disulfide-linked homodimer | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
72 kDa (monomer) | |
50 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
<0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein