missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Especificaciones
Especificaciones
Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
ID de gen (Entrez) | 4916 |
Peso molecular | 72 kDa (monomer) |
Nombre | TrkC Fc Chimera |
Cantidad | 50 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TrkC protein, (N-terminus) Human TrkC (Cys32-Asp428) Accession &Num; Q96CY4 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) 6-His tag (C-terminus) |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
Concentración de endotoxinas | <0.1 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
Conjugado | Unconjugated |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human TrkC Fc Chimera Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido