Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor SPT4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Spécification
Número de acceso | NP_003159.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6827 |
Nombre | Transcription elongation factor SPT4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005580
|
enQuireBio™
QP6753-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16045580
|
enQuireBio™
QP6753-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16095570
|
enQuireBio™
QP6753-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16025580
|
enQuireBio™
QP6753-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16035580
|
enQuireBio™
QP6753-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16015580
|
enQuireBio™
QP6753-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Spécification
NP_003159.1 | |
Transcription elongation factor SPT4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6827 | |
Research Use Only | |
SUPT4H1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ALETVPKDLR HLRACLLCSL VKTIDQFEYD GCDNCDAYLQ MKGNREMVYD CTSSSFDGII AMMSPEDSWV SKWQRVSNFK PGVYAVSVTG RLPQGIVREL KSRGVAYKSR DTAIKT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein