Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor SPT4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Spécification
Número de acceso NP_003159.1
ID de gen (Entrez) 6827
Nombre Transcription elongation factor SPT4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
16005580
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16045580
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16095570
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16025580
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16035580
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16015580
Afficher les documents
enQuireBio™
QP6753-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_003159.1
Transcription elongation factor SPT4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6827
Research Use Only
SUPT4H1
Recombinant Protein
E. coli
ALETVPKDLR HLRACLLCSL VKTIDQFEYD GCDNCDAYLQ MKGNREMVYD CTSSSFDGII AMMSPEDSWV SKWQRVSNFK PGVYAVSVTG RLPQGIVREL KSRGVAYKSR DTAIKT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis