Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
Código de producto. 16005580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005580 10 μg 10 microgramos
16045580 50 μg 50 microgramos
16095570 100 μg 100 microgramos
16025580 200 μg 200 microgramos
16035580 500 μg 500 microgramos
16015580 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005580
Marca: enQuireBio™ QP6753ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor SPT4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003159.1
ID de gen (Entrez) 6827
Nombre Transcription elongation factor SPT4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SUPT4H1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ALETVPKDLR HLRACLLCSL VKTIDQFEYD GCDNCDAYLQ MKGNREMVYD CTSSSFDGII AMMSPEDSWV SKWQRVSNFK PGVYAVSVTG RLPQGIVREL KSRGVAYKSR DTAIKT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.