Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
Código de producto. 16045580
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16045580
Marca: enQuireBio™ QP6753ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor SPT4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003159.1
ID de gen (Entrez) 6827
Nombre Transcription elongation factor SPT4 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SUPT4H1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ALETVPKDLR HLRACLLCSL VKTIDQFEYD GCDNCDAYLQ MKGNREMVYD CTSSSFDGII AMMSPEDSWV SKWQRVSNFK PGVYAVSVTG RLPQGIVREL KSRGVAYKSR DTAIKT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.