Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001029082.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7188 |
Nombre | TNF receptor-associated factor 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16066190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16016190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16056190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16036190
|
enQuireBio™
QP6837-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001029082.1 | |
TNF receptor-associated factor 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7188 | |
Research Use Only | |
TRAF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAYSEEHKGM PCGFIRQNSG NSISLDFEPS IEYQFVERLE ERYKCAFCHS VLHNPHQTGC GHRFCQHCIL SLRELNTVPI CPVDKEVIKS QEVFKDNCCK REVLNLYVYC SNAPGCNAKV ILGRYQDHLQ QCLFQPVQCS NEKCREPVLR KDLKEHLSAS CQFRKEKCLY CKKDVVVINL QNHEENLCPE YPVFCPNNCA KIILKTEVDE HLAVCPEAEQ DCPFKHYGCA VTDKRRNLQQ HEHSALREHM RLVLEKNVQL EEQISDLHKS LEQKESKIQQ LAETIKKLEK EFKQFAQLFG KNGSFLPNIQ VFASHIDKSA WLEAQVHQLL QMVNQQQNKF DLRPLMEAVD TVKQKITLLE NNDQRLAVLE EETNKHDTHI NIHKAQLSKN EERFKLLEGT CYNGKLIWKV TDYKMKKREA VDGHTVSIFS QSFYTSRCGY RLCARAYLNG DGSGRGSHLS LYFVVMRGEF DSLLQWPFRQ RVTLMLLDQS GKKNIMETFK PDPNSSSFKR PDGEMNIASG CPRFVAHSVL ENAKNAYIKD DTLFLKVAVD LTDLEDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 5 Protein