Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 5 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001029082.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7188 |
| Nombre | TNF receptor-associated factor 5 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TRAF5 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |