Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 5 Protein
Código de producto. 16046190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16046190 200 μg 200 microgramos
16026190 10 μg 10 microgramos
16066190 50 μg 50 microgramos
16016190 100 μg 100 microgramos
16056190 500 μg 500 microgramos
16036190 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16046190
Marca: enQuireBio™ QP6837ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001029082.1
ID de gen (Entrez) 7188
Nombre TNF receptor-associated factor 5 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRAF5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAYSEEHKGM PCGFIRQNSG NSISLDFEPS IEYQFVERLE ERYKCAFCHS VLHNPHQTGC GHRFCQHCIL SLRELNTVPI CPVDKEVIKS QEVFKDNCCK REVLNLYVYC SNAPGCNAKV ILGRYQDHLQ QCLFQPVQCS NEKCREPVLR KDLKEHLSAS CQFRKEKCLY CKKDVVVINL QNHEENLCPE YPVFCPNNCA KIILKTEVDE HLAVCPEAEQ DCPFKHYGCA VTDKRRNLQQ HEHSALREHM RLVLEKNVQL EEQISDLHKS LEQKESKIQQ LAETIKKLEK EFKQFAQLFG KNGSFLPNIQ VFASHIDKSA WLEAQVHQLL QMVNQQQNKF DLRPLMEAVD TVKQKITLLE NNDQRLAVLE EETNKHDTHI NIHKAQLSKN EERFKLLEGT CYNGKLIWKV TDYKMKKREA VDGHTVSIFS QSFYTSRCGY RLCARAYLNG DGSGRGSHLS LYFVVMRGEF DSLLQWPFRQ RVTLMLLDQS GKKNIMETFK PDPNSSSFKR PDGEMNIASG CPRFVAHSVL ENAKNAYIKD DTLFLKVAVD LTDLEDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.