missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tenascin C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tenascin C, was expressed in the hosts and tags indicated.
212.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002151.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3371 |
Nombre | Tenascin C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096101
|
enQuireBio™
QP8717-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016111
|
enQuireBio™
QP8717-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16086101
|
enQuireBio™
QP8717-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036111
|
enQuireBio™
QP8717-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026111
|
enQuireBio™
QP8717-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006111
|
enQuireBio™
QP8717-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002151.2 | |
Tenascin C Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3371 | |
Research Use Only | |
TNC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DSPRDLTATE VQSETALLTW RPPRASVTGY LLVYESVDGT VKEVIVGPDT TSYSLADLSP STHYTAKIQA LNGPLRSNMI QTIFTTIGLL YPFPKDCSQA MLNGDTTSGL YTIYLNGDKA EALEVFCDMT SDGGGWIVFL RRKNGRENFY QNWKAYAAGF GDRREEFWLG LDNLNKITAQ GQYELRVDLR DHGETAFAVY DKFSVGDAKT RYKLKVEGYS GTAGDSMAYH NGRSFSTFDK DTDSAITNCA LSYKGAFWYR NCHRVNLMGR YGDNNHSQGV NWFHWKGHEH SIQFAEMKLR PSNFRNLEGR RKRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |