Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tenascin C Protein
Código de producto. 16016111
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016111 200 μg 200 microgramos
16096101 10 μg 10 microgramos
16036111 50 μg 50 microgramos
16086101 100 μg 100 microgramos
16026111 500 μg 500 microgramos
16006111 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016111
Marca: enQuireBio™ QP8717ec200ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tenascin C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002151.2
ID de gen (Entrez) 3371
Nombre Tenascin C Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNC
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DSPRDLTATE VQSETALLTW RPPRASVTGY LLVYESVDGT VKEVIVGPDT TSYSLADLSP STHYTAKIQA LNGPLRSNMI QTIFTTIGLL YPFPKDCSQA MLNGDTTSGL YTIYLNGDKA EALEVFCDMT SDGGGWIVFL RRKNGRENFY QNWKAYAAGF GDRREEFWLG LDNLNKITAQ GQYELRVDLR DHGETAFAVY DKFSVGDAKT RYKLKVEGYS GTAGDSMAYH NGRSFSTFDK DTDSAITNCA LSYKGAFWYR NCHRVNLMGR YGDNNHSQGV NWFHWKGHEH SIQFAEMKLR PSNFRNLEGR RKRA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.