Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tenascin C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tenascin C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8717-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002151.2
Tenascin C Protein
Research Use Only
TNC
Recombinant Protein
E. coli
DSPRDLTATE VQSETALLTW RPPRASVTGY LLVYESVDGT VKEVIVGPDT TSYSLADLSP STHYTAKIQA LNGPLRSNMI QTIFTTIGLL YPFPKDCSQA MLNGDTTSGL YTIYLNGDKA EALEVFCDMT SDGGGWIVFL RRKNGRENFY QNWKAYAAGF GDRREEFWLG LDNLNKITAQ GQYELRVDLR DHGETAFAVY DKFSVGDAKT RYKLKVEGYS GTAGDSMAYH NGRSFSTFDK DTDSAITNCA LSYKGAFWYR NCHRVNLMGR YGDNNHSQGV NWFHWKGHEH SIQFAEMKLR PSNFRNLEGR RKRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3371
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol