Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A11 / S100C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A11 / S100C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005611.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6282 |
Nombre | S100A11 / S100C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16074710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16024710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16054710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16064710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16044710
|
enQuireBio™
QP6636-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Spezifikation
NP_005611.1 | |
S100A11 / S100C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6282 | |
Research Use Only | |
S100A11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AKISSPTETE RCIESLIAVF QKYAGKDGYN YTLSKTEFLS FMNTELAAFT KNQKDPGVLD RMMKKLDTNS DGQLDFSEFL NLIGGLAMAC HDSFLKAVPS QKRT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human S100A11 / S100C Protein