Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A11 / S100C Protein
Código de producto. 16064710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16064710 500 μg 500 microgramos
16034710 10 μg 10 microgramos
16074710 50 μg 50 microgramos
16024710 100 μg 100 microgramos
16054710 200 μg 200 microgramos
16044710 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16064710 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6636ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A11 / S100C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005611.1
ID de gen (Entrez) 6282
Nombre S100A11 / S100C Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen S100A11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AKISSPTETE RCIESLIAVF QKYAGKDGYN YTLSKTEFLS FMNTELAAFT KNQKDPGVLD RMMKKLDTNS DGQLDFSEFL NLIGGLAMAC HDSFLKAVPS QKRT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.