Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A11 / S100C Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005611.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6282 |
| Nombre | S100A11 / S100C Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | S100A11 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |