Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005390.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5565 |
Nombre | PRKAB2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16088990
|
enQuireBio™
QP7495-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16009000
|
enQuireBio™
QP7495-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098990
|
enQuireBio™
QP7495-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16019000
|
enQuireBio™
QP7495-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16029000
|
enQuireBio™
QP7495-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039000
|
enQuireBio™
QP7495-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005390.1 | |
PRKAB2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5565 | |
Research Use Only | |
PRKAB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNTTSDRVS GERHGAKAAR SEGAGGHAPG KEHKIMVGST DDPSVFSLPD SKLPGDKEFV SWQQDLEDSV KPTQQARPTV IRWSEGGKEV FISGSFNNWS TKIPLIKSHN DFVAILDLPE GEHQYKFFVD GQWVHDPSEP VVTSQLGTIN NLIHVKKSDF EVFDALKLDS MESSETSCRD LSSSPPGPYG QEMYAFRSEE RFKSPPILPP HLLQVILNKD TNISCDPALL PEPNHVMLNH LYALSIKDSV MVLSATHRYK KKYVTTLLYK PI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |