Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAB2 Protein
Código de producto. 16088990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088990 100 μg 100 microgramos
16098990 10 μg 10 microgramos
16039000 50 μg 50 microgramos
16019000 200 μg 200 microgramos
16029000 500 μg 500 microgramos
16009000 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088990
Marca: enQuireBio™ QP7495ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005390.1
ID de gen (Entrez) 5565
Nombre PRKAB2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRKAB2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MGNTTSDRVS GERHGAKAAR SEGAGGHAPG KEHKIMVGST DDPSVFSLPD SKLPGDKEFV SWQQDLEDSV KPTQQARPTV IRWSEGGKEV FISGSFNNWS TKIPLIKSHN DFVAILDLPE GEHQYKFFVD GQWVHDPSEP VVTSQLGTIN NLIHVKKSDF EVFDALKLDS MESSETSCRD LSSSPPGPYG QEMYAFRSEE RFKSPPILPP HLLQVILNKD TNISCDPALL PEPNHVMLNH LYALSIKDSV MVLSATHRYK KKYVTTLLYK PI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.