Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7495-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005390.1
PRKAB2 Protein
Research Use Only
PRKAB2
Recombinant Protein
E. coli
MGNTTSDRVS GERHGAKAAR SEGAGGHAPG KEHKIMVGST DDPSVFSLPD SKLPGDKEFV SWQQDLEDSV KPTQQARPTV IRWSEGGKEV FISGSFNNWS TKIPLIKSHN DFVAILDLPE GEHQYKFFVD GQWVHDPSEP VVTSQLGTIN NLIHVKKSDF EVFDALKLDS MESSETSCRD LSSSPPGPYG QEMYAFRSEE RFKSPPILPP HLLQVILNKD TNISCDPALL PEPNHVMLNH LYALSIKDSV MVLSATHRYK KKYVTTLLYK PI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5565
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol