Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
255.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001306037.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5008 |
Nombre | Oncostatin M / OSM Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16075881
|
enQuireBio™
QP8670-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16015891
|
enQuireBio™
QP8670-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16065881
|
enQuireBio™
QP8670-ec-100ug |
100 μg |
841.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16095881
|
enQuireBio™
QP8670-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16005891
|
enQuireBio™
QP8670-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16085881
|
enQuireBio™
QP8670-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001306037.1 | |
Oncostatin M / OSM Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5008 | |
Research Use Only | |
OSM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein