Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8670-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001306037.1 | |
Oncostatin M / OSM Protein | |
Research Use Only | |
OSM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
5008 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido